Learn More
SMIP004, MedChemExpress
Código de producto. 16496876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496876 100 mg 100 miligramos
16469297 5 mg 5 miligramos
16446748 10 mg 10 miligramos
16442827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15694
MedChemExpress SMIP004 is a SKP2 E3 ligase inhibitor, which downregulates SKP2 and to stabilise p27. SMIP004 is a cancer cell selective apoptosis inducer of human prostate cancer cells.
SMIP004 is a SKP2 E3 ligase inhibitor, which downregulates SKP2 and to stabilise p27. SMIP004 is a cancer cell selective apoptosis inducer of human prostate cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SMIP004
Forma física Solid
CAS 143360-00-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19NO
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (487.09 mM)
SMILES CC1=C(NC(C)=O)C=CC(CCCC)=C1
Peso molecular (g/mol) 205.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 98.66%