Learn More
Lonza™ SmGM™ - 2 Medio de crecimiento de células musculares lisas-2 SingleQuots™ Suplementos y factores de crecimiento
Código de producto. 11655500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL de hFGF-B, 25 mL de FBS, 0,5 mL de insulina, hEGF y GA-1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11655500 1 mL de hFGF-B, 25 mL de FBS, 0,5 mL de insulina, hEGF y GA-1000 cada uno
1 options
Código de producto. 11655500 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor CC4149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    270.30€ / paquete de 1
    Ahorro 75.70€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Kit de suplementos y factores de crecimiento para uso con medio basal de células de músculo liso.
  • Se vende por separado SingleQuot™ Kit para complementar el medio basal.
  • Parte del SmGM completo™ -2 Medio de crecimiento de células musculares lisas BulletKit™ (número de catálogo CC-3182), que consta de medio basal y suplementos envasados juntos.
  • Desarrollado para el mantenimiento y la expansión de células musculares lisas humanas de diversos orígenes tisulares, incluidos los cardíacos, las vías respiratorias, la próstata y más.
  • También se utiliza para apoyar el mantenimiento de las células intestinales.
  • Incluye lo siguiente:
    • 1 vial con tapa lila con insulina de 0,50 ml
    • 1 vial con tapa gris con hFGF-B 1,00 ml
    • 1 vial con tapa roja con GA-1000 de 0,50 ml
    • 1 botella de FBS de 25,00 ml
    • 1 vial con tapa verde con hEGF 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células musculares lisas
Tipo de producto Suplementos y factores de crecimiento
Cantidad 1 mL de hFGF-B, 25 mL de FBS, 0,5 mL de insulina, hEGF y GA-1000
Contenido y almacenamiento Insulina, hFGF-B, GA-1000, FBS, hEGF