Learn More
SMER28, MedChemExpress
Código de producto. 16492838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492838 10 mg 10 miligramos
16472536 25 mg 25 miligramos
16459496 50 mg 50 miligramos
16435587 5 mg 5 miligramos
16410906 200 mg 200 miligramos
16404256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16492838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100200
MedChemExpress SMER28 is a positive regulator of autophagy acting via an mTOR-independent mechanism. SMER28 prevents the accumulation of amyloid beta peptide.
SMER28 is a positive regulator of autophagy acting via an mTOR-independent mechanism. SMER28 prevents the accumulation of amyloid beta peptide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SMER28
CAS 307538-42-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10BrN3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (121.16 mM)
SMILES C=CCNC1=C2C=C(Br)C=CC2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 264.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.12
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death