Learn More
SMER18, MedChemExpress
Descripción
SMER18 is a small molecule enhancer of rapamycin which act as a mTOR-independent autophagy inducer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SMER18 |
| CAS | 944153-47-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H14ClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | C/C(NC1=CC=CC(O)=C1)=C/C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 287.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.74 |
| Porcentaje de pureza | 98.6% |
| Mostrar más |