Learn More
R&D Systems™ SMER 3
Descripción
Selective inhibitor of a yeast SCF family E3 ubiquitin ligase (SCFMet30) in vitro and in vivo. Induces the expression of MET genes; blocks cell proliferation. Enhancer of rapamycin (Cat. No. 1292).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SMER 3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.18 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 224.18 |