Learn More
SMCX Antibody (PCRP-KDM5C-1A11) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Código de producto. 30167776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30167776 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30167776 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP327035JF585
Mouse Monoclonal Antibody
SMCX Monoclonal antibody specifically detects SMCX in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SMCX
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-KDM5C-1A11
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DXS1272EMRXJ, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone demethylase JARID1C, JARID1Clysine-specific demethylase 5C, jumonji, AT rich interactive domain 1C, Jumonji, AT rich interactive domain 1C (RBP2-like), Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, lysine (K)-specific demethylase 5C, MRXSJ, Protein SmcX, Protein Xe169, Smcx homolog, X chromosome, SMCXselected cDNA on X, Smcy homolog, X-linked, Smcy homolog, X-linked (mouse), XE169JmjC domain-containing protein SMCX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SMCX protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8242
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c