missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMC1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150225
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30150225 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30150225 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP232142CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMC1 Polyclonal antibody specifically detects SMC1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CDLS2, DXS423ESMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), KIAA0178DKFZp686L19178, Sb1.8, SB1.8MGC138332, segregation of mitotic chromosomes 1, SMC protein 1A, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1, yeast)-like 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, SMC-1A, SMC-1-alpha, SMC1L1, SMC1SMC1alpha, SMCB, structural maintenance of chromosomes 1A, structural maintenance of chromosomes protein 1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region of human SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1-like 1 ) surrounding serine 957 using the numbering given in entry NP_006297.2 (Gene ID 8243) when the serine residue is phosphorylated.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8243
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.