Learn More
Techsit™ Taburete de punto de apoyo Smartsit
Beskrivelse
- Taburete de punto de apoyo excepcional con fácil regulación de la altura
- Con funciones giratorias y mecedoras para una posición ergonómica ideal.
- Asiento de vinilo antimicrobiano negro.
- Armazón de un solo cuerpo, fácil de limpiar
- Garantía de 5 años.
- 150 kg de peso máximo
- Apto para uso en sala blanca de categoría 5
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Blanco |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Certificaciones/conformidad | Cleanroom Class 5 |
| Material del bastidor | Plastic, Steel |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | De 590 a 830 mm |
| Tapizado | Vinyl |
| Garantía | 5 Year |
| Peso (métrico) | 8 kg |
| Anchura (métrico) | 440 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?