Learn More
Anton Paar Refractómetro digital SmartRef
Código de producto. 30286569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30286569 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30286569 Proveedor Anton Paar N.º de proveedor 251846
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Anton Paar El refractómetro digital SmartRef es un refractómetro de bolsillo, iOS y refractómetro digital operado por aplicación Android para una medición rápida y precisa del índice de refracción y la temperatura. Admite 45 unidades de medida.
Características principales
  • Medición precisa del índice de refracción y la temperatura.
  • Admite más de 45 unidades de medida, incluidas° grados Brix,° Platón,° KMW,° Árbolé , PSU, %TDS, %aceite, %agua, gravedad específica 20/20 y más
  • Determinación directa de alcohol en el producto terminado en combinación con Anton Paar Medidor de densidad digital EasyDens (Código de producto 30286570)
  • Corrección de mosto y alcohol incorporada
  • Mediciones de alta velocidad: < 2 segundos
  • Volumen mínimo de muestra: solo se requieren 0,4 ml
  • Compensación automática de la temperatura (ATC)
  • SmartGuide+: flujo de trabajo guiado para obtener resultados de medición óptimos
  • Conectividad de la aplicación: Conexión Bluetooth de bajo consumo a iOS y aplicación para Android con visualización de datos, seguimiento, sincronización en la nube y exportación
  • Diseño robusto y fácil limpieza: Carcasa con clasificación IP66 con pocillo de muestra de acero inoxidable
Aplicaciones
  • Cerveza: extracción del contenido de mosto, seguimiento de la fermentación y cálculo de alcohol (±0.2° Platón, ±0,001 Mosto SG 20/20)
  • Vino: Seguimiento de la fermentación y cálculo del alcohol; contenido de azúcar en las uvas (±0.2° grados Brix)
  • Frutas y Verduras: Contenido de Azúcar (±0.2° grados Brix)
  • Salmuera: Concentración de cloruro de sodio (±0,2 % p/p de NaCl, ±2,5 g/L de NaCl)
  • Miel: Contenido de humedad y azúcar (±0,2 % agua, ±0.2° grados Brix)
  • Café: Sólidos totales disueltos (±0,2 % TDS)
  • Acuarios y piscinas de agua salada: Salinidad (±2 puntos porcentuales, ±2 fuentes de alimentación, ±0,002 Salinidad SG 20/20)
  • Aceite de corte: Concentración (±0,2 % de aceite)
  • Atletas y mascotas: Gravedad específica de la orina (±0,001 USG)
  • Fluido antihielo: Concentración de cloruro de sodio y cloruro de calcio (±0,2 % p/p de NaCl, ±2,5 g/L de NaCl, ±0,1 % p/p CaCl2)
  • Fluidos de transferencia de calor: Concentración y punto de congelación de etilenglicol/propilenglicol (±0,4 % v/v, ±0,4 % p/p, ±0,5 °C)
Precisión y rango de medición
  • Índice de refracción nD: Precisión: ±0,0003 nD, Resolución: 0,0001 nD, Rango: 1,3330 a 1,5040 nD
  • °Brix: Precisión: ±0.2° Brix (ATC: 10 a 100 °C), Precisión: ±0.04° Brix (ATC: 20 a 26 °C), Rango: 0 a 85° Brix
  • Temperatura: Precisión: ±0,5 °C /±0,9 °F, Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F, Rango: 10 a 100 °C / 50 a 212 °F
Alcance de la entrega
  • 1x Anton Paar Refractómetro digital SmartRef
  • 2 pilas AAA
  • 4 pipetas
  • 1x Guía rápida
  • 1x Guía de seguridad
Combinación SmartRef y EasyDens – Paquete de análisis de alcohol
Cuando se combina con el Anton Paar El medidor de densidad digital EasyDens (código de producto 30286570), el combo EasyDens y SmartRef, permite la determinación precisa del contenido de alcohol (ABV) durante y después de la fermentación. El EasyDens y SmartRef Combo ofrece una medición instantánea con una precisión de
  • ±0,5 % ABV para cerveza, vino, sidra, kombucha y seltzer duro
  • ±0,6 % ABV para licores que contienen azúcar
Accesorio
  • Anton Paar Funda protectora para refractómetro digital SmartRef (código de producto 30286568)
Producto relacionado
  • Anton Paar Medidor de densidad digital EasyDens (Código de producto 30286570)
Especificaciones
Tipo Refractómetro digital de bolsillo de mano
Índice de refracción 1,3330 a 1,5040 nD
Volumen de muestra 0.4 mL
Calibración Ajuste de un punto cero con agua destilada
Exactitud ±0,0003 (nD), ±0.2° (grados Brix)
Tipo de escala Digital; 40 unidades incluidas° grados Brix,° Platón, PSU, SG, %TDS, %aceite, concentración de glicol
Tiempo de medición <2 segundos
Para utilizar con (aplicación) Cerveza, vino, café, miel, jarabe de arce, frutas, ketchup, salsas, salmuera, fluidos de transferencia de calor, aceites de corte, descongelación de carreteras, anticongelante, acuarios de agua salada, piscinas de agua salada, salud de las mascotas, hidratación deportiva y más.
Incluye SmartRef, guía rápida, guía de seguridad, 2 pilas AAA, 4 pipetas
Clasificación IP IP66/67
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 108 x 64 x 35 mm (4,3 x 2,5 x 1,4 in)
Temperatura ambiente (métrico) De 10 °C a 40 °C
Exactitud de temperatura ±0,5 °C
Compensación de la temperatura Automático
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (incluidas) o pilas recargables AAA NiMH