Descripción
Smart-Vue Pro Duo solo 868 MHz. Entregado con dos baterías de litio de 3,6 V, un kit de montaje de sensores, un soporte de montaje, una antena y un cable plano de 1,5 m/5 ft
- _x000D_
- Brillante de 2,4 in pantalla táctil a color con múltiples vistas _x000D_
- Alarmas localmente con alarmas audiovisuales en tiempo real en los módulos _x000D_
- Alarmas audiovisuales para notificación local _x000D_
- Comunicación local vía Bluetooth y con el sistema vía LoRaLow _x000D_
- AC Consumo de energía a través del USB acceso por puerto _x000D_
- La batería opcional reemplazable con vida útil prolongada (mínimo 1 año) permite una monitorización continua _x000D_
- Elección de sensores cableados e inalámbricos con detección automática de sensores _x000D_
- Trazabilidad del usuario con niveles personalizados de acceso y protección por contraseña cifrada _x000D_
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Módulo |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Batería, tipo | Batería de litio de 3,6 V |
| Duración de la batería | 2 años |
| Incluye | Dos baterías de litio de 3,6 V, dos kits de montaje de sensores, un soporte de montaje, una antena y dos cables planos de 1,5 m/5 ft |
| Certificaciones/conformidad | Smart-Vue Pro soporta la conformidad con 21 CFR Parte 11, cGxP y cumplimiento con SOP |