Learn More
Thermo Scientific™ Piezas auxiliares Smart-Vue™
Código de producto. 16855621 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Batería
Descripción:
Batería de litio 3,6 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Descripción Tamaño de la unidad
16855621 Batería Batería de litio 3,6 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 16855621 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SV503500LSB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puede elegir entre diversas piezas auxiliares, como fuentes de alimentación, cables y material de montaje.
Puede elegir entre diversas piezas auxiliares Thermo Scientific™ Smart-Vue™, como fuentes de alimentación, cables y material de montaje para su uso con los sistemas de monitorización inalámbrica Smart-Vue.
Compatible con:
Refrigeradores, congeladores, sistemas de almacenamiento de LN2, incubadoras de CO2, salas limpias, áreas de almacenamiento, hornos
Información para pedidos:
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte con el representante de ventas local para evaluar la solución de monitorización inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapta a sus necesidades concretas. Especificaciones, condiciones y precios sujetos a posibles cambios. No todos los productos están disponibles en todos los países.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Batería
Descripción Batería de litio 3,6 V
Certificaciones/conformidad Smart-Vue facilita la conformidad con 21 CFR parte 11, cGxP y SOP.
Para utilizar con (aplicación) Cold Storage
Para utilizar con (equipo) Sistema de monitorización inalámbrica Smart-Vue™