Learn More
Thermo Scientific™ SMART SPME Fibers para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Código de producto. 17737464 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fase:
Acrilato (poliacrilato), 85 μm
Carbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 95 μm
DVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm
DVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm
Grosor de PDMS: 100 μmDVB/Grosor de PDMS: 65 μmCarbono WR/Grosor de PDMS: Grosor de acrilato de 95 μm: 85 μmDVB/carbono WR/Grosor de : 50/30 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 30 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 7 μm
Cantidad:
1/paq
3/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fase Cantidad Tamaño de la unidad
17737464 DVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm 1/paq cada uno
17797454 PDMS (polidimetilsiloxano), 7 μm 1/paq cada uno
17707464 PDMS (polidimetilsiloxano), 7 μm 3/paq. paquete de 3
17717464 PDMS (polidimetilsiloxano), 30 μm 1/paq cada uno
17727464 PDMS (polidimetilsiloxano), 30 μm 3/paq. paquete de 3
17747464 DVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm 3/paq. paquete de 3
17757464 DVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm 1/paq cada uno
17767464 DVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm 3/paq. paquete de 3
17777464 Acrilato (poliacrilato), 85 μm 1/paq cada uno
17787464 Acrilato (poliacrilato), 85 μm 3/paq. paquete de 3
17797464 Grosor de PDMS: 100 μmDVB/Grosor de PDMS: 65 μmCarbono WR/Grosor de PDMS: Grosor de acrilato de 95 μm: 85 μmDVB/carbono WR/Grosor de : 50/30 μm 5/paq. paquete de 5
17707474 Carbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 95 μm 1/paq cada uno
17717474 Carbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 95 μm 3/paq. paquete de 3
17727474 PDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm 1/paq cada uno
17737474 PDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm 3/paq. paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17737464 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36SP05T1SM
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seguimiento de los números de pieza y lote, intervalo de uso, historial y mucho más para SMART SPME Fibers en el muestreador automático TriPlus™ RSH SMART.
Rastree información, como el número de pieza, el número de lote, el intervalo de uso y el historial de Thermo Scientific™ SMART SPME Fibers instaladas en los muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART. Cada fibra está equipada con un chip de identificación, que almacena esta información según el uso para una preparación de muestras rápida, sin disolventes y automatizada. Cuando se instala en el muestreador automático TriPlus RSH SMART, se puede acceder directamente a la información de las SPME Fibers y se puede informar de ella a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.
Automatice la preparación de muestras mediante microextracción en fase sólida (SPME) sin disolventes llevando a cabo la extracción y el enriquecimiento de la muestra en un solo paso con nuestras SMART SPME Fibers.
SMART SPME Fibers también ofrecen la ventaja adicional de rastrear la información de uso. Las SMART SPME Fibers son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.
Ventajas de la tecnología SMART
  • Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
  • Garantice un uso sin errores de las SPME Fibers mediante la identificación automática
  • Respalde la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
  • Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
  • Facilite la gestión de SPME Fibers gracias al panel de notificación de estado codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor (métrico) 50/30 μm
Longitud (métrico) Longitud de fase: 10 mm
Cantidad 1/paq
Descripción Fibra SMART SPME Fibra SPME SMART DVB/carbono WR/PDMS, 50/30 μm, gris oscuro, 1/paq.
Fase DVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm
Color Gris oscuro
Diámetro exterior (métrico) Calibre 23