Learn More
Slice™ Cuchilla de uso general de retracción inteligente
Código de producto. 16443639
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16443639 Negro/Azul cada uno
1 options
Código de producto. 16443639 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.95€
    37.85€ / paquete de 1
    Ahorro 8.10€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El cortador de uso general duradero con hoja de seguridad finger-friendly™ fabricada con cerámica avanzada
  • Tipo de mango: retracción inteligente
  • La retracción inteligente requiere el acoplamiento del deslizador y la presión de corte para mantener la hoja expuesta
  • Es decir Pull™ El control deslizante reduce la tensión
  • Cuchillas compatibles: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas no conductora
  • Diseño ambidiestro
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 6,06 in
Longitud (métrico) 154 mm
Material GFN, POM, acero inoxidable, acero al carbono y óxido de circonio
Color Negro/Azul
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja de cerámica
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 2,35 oz
Peso (métrico) 66,6 g
Anchura (imperial) 1,41 in
Anchura (métrico) 35,7 mm
Tipo de mango Retracción inteligente
Tipo de producto Cortador de caja, cuchilla de uso general