Description
Obtenga una digestión de proteínas de tripsina rápida, sencilla y altamente reproducible para la cuantificación y caracterización de péptidos en la investigación biofarmacéutica.
Obtenga unos resultados analíticos de alta calidad de la digestión de proteínas utilizando los kits Thermo Scientific™ SMART Digest™. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas y de proteínas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato compatible con la automatización. Los kits SMART Digest son una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución actuales, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
SMART Los kits de digestión le permiten caracterizar y cuantificar proteínas de forma más rápida, sencilla y veloz que nunca. Esta versión del kit utiliza tripsina, que limpia los péptidos en el lado de terminación C de residuos de aminoácidos de arginina y lisina.
Fáciles y sencillos- Aumento significativo de la velocidad de procesamiento de muestras
- Proceso sencillo
- Automatice fácilmente todo el protocolo para lograr una alta velocidad de procesamiento
- Mayor reproducibilidad con respecto a los protocolos existentes
- Mayor sensibilidad
- Mayor fiabilidad de los datos
Normalmente, se realiza en menos de 60 minutos (en función de complejidad de la muestra) para lograr la plena digestión, mientras que una digestión en solución puede tardar hasta 24 horas.
Muestras más limpiasLa reducción del número de sustancias químicas usadas y el diseño de la tripsina inmovilizada ayuda a reducir los efectos de las modificaciones postraslacionales (PTM) inducidas químicamente y autolisis. Esto genera resultados más fáciles de interpretar.
Pareja con SOLA μPlacas SPE para desalinizaciónCuando se utiliza con el SMART Kits de digestión para desalinización, Thermo Scientific™ SOLA μ™ Las placas de extracción en fase sólida SPE proporcionan una solución de preparación de muestras rápida, fácil de usar, robusta y fácilmente automatizable para el análisis de biomoléculas.
Spécification
Spécification
| Tipo | Kit de tripsina soluble - pH bajo |
| Descripción | Kit de digestión inteligente soluble, tripsina, tampón de pH bajo |
| Formato | Tripsina soluble |
| Enzima | Tripsina |
| Cleavage | C-terminal de aminoácidos de arginina y lisina |
| Capture | Ninguno |
| Para utilizar con (aplicación) | Mamá |
| Incluye | Tripsina soluble, tampón de pH bajo, placa de recogida |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.