Learn More
Thermo Scientific™ Kits de ARNasa SMART Digest™
Código de producto. 17726789 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Enzima:
ARNasa A
RNase T1
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Enzima Tamaño de la unidad
17726789 ARNasa A 1 set
17716789 RNase T1 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17726789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60120102
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Utilice los kits de ARNasa SMART Digest™ en sus flujos de trabajo de mapeo de oligonucleótidos y cuantificación de oligonucleótidos para obtener resultados analíticos de alta calidad.
Obtenga unos resultados analíticos de alta calidad de las digestiones de ARNm utilizando los kits de ARNasa Thermo Scientific™ SMART Digest™. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para mapeo de oligonucleótidos y cuantificación de oligonucleótidos, proporcionan una digestión de ARNm rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato que es compatible con la automatización.
Estos kits de ARNasa utilizan enzimas optimizadas y estables al calor en las partículas magnéticas, lo que permite controlar la digestión parcial para producir fragmentos necesarios de longitud ideal para la secuenciación por parte de sistemas HRAM-MS.
Fácil y sencillo
  • Un proceso sencillo y un control del tiempo de digestión garantizan la longitud de fragmento necesaria para la secuenciación completa de ARNm por parte de sistemas HRAM-MS
  • Automatice fácilmente todo el protocolo para lograr una alta velocidad de procesamiento
  • La digestión de una sola nucleasa permite la caracterización completa de ARNm
Resultados fiables
  • Mayor reproducibilidad con respecto a los protocolos existentes
  • Mayor fiabilidad de los datos
  • No hay contaminación de nucleasas en columna de análisis
Los kits de ARNasa están disponibles con dos características específicas de la enzima endoribonucleasa:
  • La ARNasa T1 degrada el ARN monocatenario en residuos G
  • La ARNasa A degrada el ARN monocatenario en residuos C y U
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Hendidura Degrada el ARN monocatenario en residuos C y U
Enzima ARNasa A
Formato Resina magnética a granel SMART Digest
Para utilizar con (aplicación) Mapeo de oligonucleótidos
Línea de productos SMART Digest
Tipo Digestión de ARN
Incluye Resina a granel magnética SMART Digest, tampón SMART Digest