Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pepsina SMART Digest™
Código de producto. 16885951 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit de pepsina SMART Digest con filtro y placa de recogida
Kit de pepsina SMART Digest con partícula magnética, opción a granel (sin placa de recogida)
Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida
Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida SOLAμ
Kit de pepsina Smart Digest, resina a granel (sin placa de recogida)
Tamaño de la unidad:
1 set
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
16885951 Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida 1 set
16815961 Kit de pepsina SMART Digest con filtro y placa de recogida 1 set
16825961 Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida SOLAμ 1 set
16895951 Kit de pepsina Smart Digest, resina a granel (sin placa de recogida) 1 set
16805961 Kit de pepsina SMART Digest con partícula magnética, opción a granel (sin placa de recogida) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16885951 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60109110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Utilice estos kits de digestión de proteínas de pepsina en sus flujos de trabajo de mapeo de péptidos y cuantificación de péptidos para obtener resultados analíticos de alta calidad.
Utilice los kits de pepsina Thermo Scientific™ SMART Digest™ en sus flujos de trabajo de mapeo de péptidos y cuantificación de péptidos para obtener resultados analíticos de alta calidad. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas y de proteínas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato que es compatible con la automatización. Los kits de pepsina SMART Digest suponen una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución actuales, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
Cómo funcionan los kits de pepsina SMART Digest
La pepsina divide las proteínas preferentemente en grupos carboxílicos de aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. No se escinde en enlaces que contengan valina, alanina o glicina. La pepsina se usa a menudo para generar fragmentos de anticuerpos. La pepsina se usa para generar fragmentos F(ab')2 eliminando solo esa porción del dominio Fc más allá de la región de bisagra. Los fragmentos F(ab')2 resultantes se componen de dos fragmentos Fab' de unión de anticuerpos conectados por disulfuros en la región de bisagra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida
Capture Ninguno
Cleavage Residuos hidrófobos en las posiciones de P1 y P1 en el lado carboxilo de la fenilalanina y la leucina y en el lado carboxilo del ácido glutámico
Enzima Pepsina
Formato Resina SMART Digest precargada en tubos PCR
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de péptidos, mapeo de péptidos
Línea de productos SMART Digest
Tipo Digestión de proteínas
Incluye Resina SMART Digest precargada en 96 tubos de PCR, placa de recogida