Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pepsina SMART Digest™
Código de producto. 16805961 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Kit de pepsina SMART Digest con filtro y placa de recogida
Kit de pepsina SMART Digest con partícula magnética, opción a granel (sin placa de recogida)
Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida
Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida SOLAμ
Kit de pepsina Smart Digest, resina a granel (sin placa de recogida)
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Descripción unitSize
16805961 Kit de pepsina SMART Digest con partícula magnética, opción a granel (sin placa de recogida) 1 set
16885951 Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida 1 set
16815961 Kit de pepsina SMART Digest con filtro y placa de recogida 1 set
16825961 Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida SOLAμ 1 set
16895951 Kit de pepsina Smart Digest, resina a granel (sin placa de recogida) 1 set
5 options
Código de producto. 16805961
Marca: Thermo Scientific™ 60109110MB
Utilice estos kits de digestión de proteínas de pepsina en sus flujos de trabajo de mapeo de péptidos y cuantificación de péptidos para obtener resultados analíticos de alta calidad.
Utilice los kits de pepsina Thermo Scientific™ SMART Digest™ en sus flujos de trabajo de mapeo de péptidos y cuantificación de péptidos para obtener resultados analíticos de alta calidad. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas y de proteínas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato que es compatible con la automatización. Los kits de pepsina SMART Digest suponen una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución actuales, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
Cómo funcionan los kits de pepsina SMART Digest
La pepsina divide las proteínas preferentemente en grupos carboxílicos de aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. No se escinde en enlaces que contengan valina, alanina o glicina. La pepsina se usa a menudo para generar fragmentos de anticuerpos. La pepsina se usa para generar fragmentos F(ab')2 eliminando solo esa porción del dominio Fc más allá de la región de bisagra. Los fragmentos F(ab')2 resultantes se componen de dos fragmentos Fab' de unión de anticuerpos conectados por disulfuros en la región de bisagra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de pepsina SMART Digest con partícula magnética, opción a granel (sin placa de recogida)
Capture Ninguno
Cleavage Residuos hidrófobos en las posiciones de P1 y P1 en el lado carboxilo de la fenilalanina y la leucina y en el lado carboxilo del ácido glutámico
Enzima Pepsina
Formato Resina a granel magnética SMART Digest
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de péptidos, mapeo de péptidos
Línea de productos SMART Digest
Tipo Digestión de proteínas
Incluye Resina a granel magnética SMART Digest, tampón SMART Digest
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.