Learn More
Thermo Scientific™ Kits de estreptavidina SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA)
Código de producto. 30276729 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit SMART Digest IA, Av magnética
Kit SMART Digest IA, Av magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida
Kit SMART Digest IA, Av no magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida
Kit SMART Digest IA, estreptavidina (Av) no magnética
Magnético, 10 paq
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
30276729 Magnético, 10 paq 1 set
15648683 Kit SMART Digest IA, estreptavidina (Av) no magnética cada uno
15658683 Kit SMART Digest IA, Av no magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida cada uno
15668683 Kit SMART Digest IA, Av magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida cada uno
15678683 Kit SMART Digest IA, Av magnética cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30276729 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60110104NW10PK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Obtenga una digestión de proteínas de tripsina e inmunocaptura de estreptavidina rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible en un solo pocillo para sus estudios de biomarcadores.
Obtenga una inmunocaptura y digestión de proteínas rápidas, sencillas, altamente reproducibles y sensibles en un solo pocillo con los kits de estreptavidina Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Estos kits se han diseñado para eliminar los retos a menudo asociados con el proceso de cuantificación de biomarcadores al proporcionar un flujo de trabajo sencillo y fácil de digestión de captura que sólo tarda horas, en lugar de toda la noche. El kit purifica varias biomoléculas objetivo mediante la formación de un fuerte enlace de estreptavidina-biotina.
Solving the Challenges of Low-level Quantitation in Complex Matrices
The need to improve the ability to identify low-level biomarkers is forcing the analytical community to deal with extremely high levels of analyte and sample complexity, which makes quantitation challenging.
As these proteins are often present at low levels in complex biological matrices, an immunoaffinity capture step is typically employed to purify the sample and increase sensitivity. This step is often followed by protein digestion. Current processes are often time consuming, multistep, and prone to irreproducibility.
Immunocapture and Protein Digestion in a Single Well
These IA kits deliver a process that is:
  • Fast
  • Simple
  • Highly reproducible
  • Sensitive
Unique Design Reduces Workflow to Hours
In SMART Digest IA Kits, the immunocapture reagents and the temperature-activated, thermally stable trypsin are co-immobilized onto a resin. Following enrichment, the enzyme is activated at elevated temperatures for accelerated digestion under protein denaturing conditions, resulting in a workflow which takes hours rather than overnight.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Magnético, 10 paq
Capture Streptavidin
Cleavage C-terminal side of lysine and arginine amino acids
Enzima Trypsin
Formato Bulk Magnetic
Para utilizar con (aplicación) Peptide Quantitation
Línea de productos SMART Digest
Tipo Immunocapture + Protein Digestion combined on a single bead
Incluye Bulk Magnetic beads with immobilized streptavidin and trypsin for capture and digestion and SMART Digest buffer