Learn More
Thermo Scientific™ Kits de estreptavidina SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Obtenga una digestión de proteínas de tripsina e inmunocaptura de estreptavidina rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible en un solo pocillo para sus estudios de biomarcadores.
Obtenga una inmunocaptura y digestión de proteínas rápidas, sencillas, altamente reproducibles y sensibles en un solo pocillo con los kits de estreptavidina Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Estos kits se han diseñado para eliminar los retos a menudo asociados con el proceso de cuantificación de biomarcadores al proporcionar un flujo de trabajo sencillo y fácil de digestión de captura que sólo tarda horas, en lugar de toda la noche. El kit purifica varias biomoléculas objetivo mediante la formación de un fuerte enlace de estreptavidina-biotina.
La necesidad de mejorar la capacidad para identificar biomarcadores de bajo nivel está obligando a la comunidad analítica a lidiar con niveles extremadamente altos de analito y de complejidad de la muestra, lo que complica la cuantificación.
Como estas proteínas están menudo presentes en niveles bajos en matrices biológicas complejas, normalmente se emplea un paso de captura de inmunoafinidad para purificar la muestra y aumentar la sensibilidad. Este paso suele ir acompañado de una digestión de proteínas. Los procesos actuales requieren a menudo mucho tiempo, varios pasos y tienden a no ser reproducibles.
Inmunocaptura y digestión de proteínas en un solo pocilloEstos kits de IA ofrecen un proceso que resulta:
- Rapidez
- Simple
- Altamente reproducible
- Sensible
En los kits SMART Digest IA, los reactivos de inmunocaptura y la tripsina térmicamente estable activada por temperatura se han coinmovilizado en una resina. Tras el enriquecimiento, la enzima se activa a temperaturas elevadas para la digestión acelerada bajo condiciones de desnaturalización de proteínas, lo que se traduce en un flujo de trabajo que requiere horas en lugar de toda una noche.
Specifications
Specifications
| Descripción | Kit SMART Digest IA, Av magnética |
| Capture | Estreptavidina |
| Cleavage | Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina |
| Enzima | Tripsina |
| Formato | Resina SMART Digest, magnética |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de péptidos |
| Línea de productos | SMART Digest |
| Tipo | Inmunocaptura + digestión de proteínas combinadas en un único gránulo |
| Incluye | Resina SMART Digest magnética |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.