Learn More
Thermo Scientific™ Kits de proteína G SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA)
Código de producto. 15658693
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit SMART Digest IA, proteína G magnética
Kit SMART Digest IA, proteína G magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida
Kit SMART Digest IA, proteína G no magnética
Kit SMART Digest IA, proteína G no magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15658693 Kit SMART Digest IA, proteína G magnética cada uno
15628693 Kit SMART Digest IA, proteína G no magnética cada uno
15638693 Kit SMART Digest IA, proteína G no magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida cada uno
15648693 Kit SMART Digest IA, proteína G magnética con SOLAμ SPE y placa de recogida cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15658693 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60112104
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Cuantifique niveles bajos de fármacos bioterapéuticos y biomarcadores de una forma más rápida y sencilla mediante la realización de la digestión de proteínas e inmunocaptura altamente reproducible en un solo pocillo.
Obtenga una inmunocaptura y digestión de proteínas rápidas, sencillas, altamente reproducibles y sensibles en un solo pocillo con los kits Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Estos kits se han diseñado para eliminar los retos a menudo asociados con el proceso de cuantificación de biomarcadores al proporcionar un flujo de trabajo sencillo y fácil de digestión de captura que sólo tarda horas, en lugar de toda la noche. Los kits de proteína G SMART Digest IA proporcionan una purificación dirigida de inmunoglobulinas mediante la utilización de la fuerte afinidad para la unión a las porciones Fab y Fc de la molécula.
Solución para los retos que presenta la cuantificación de bajo nivel en matrices complejas
La necesidad de identificar biomarcadores de bajo nivel está obligando a la comunidad analítica a lidiar con niveles extremadamente altos de analito y de complejidad de la muestra, lo que complica la cuantificación.
Como estas proteínas están menudo presentes en niveles bajos en matrices biológicas complejas, normalmente se emplea un paso de captura de inmunoafinidad para purificar la muestra y aumentar la sensibilidad. Este paso de IA suele ir acompañado de una digestión de proteínas. Los procesos actuales requieren a menudo mucho tiempo, varios pasos y tienden a no ser reproducibles. Los kits SMART Digest IA solucionan estos problemas.
Inmunocaptura y digestión de proteínas en un solo pocillo
Estos kits de IA ofrecen un proceso que resulta:
  • Rapidez
  • Simple
  • Altamente reproducible
  • Sensible
El diseño exclusivo reduce el flujo de trabajo a horas
En los kits SMART Digest IA, los reactivos de inmunocaptura y la tripsina térmicamente estable activada por temperatura se han coinmovilizado en una resina. Tras el enriquecimiento, la enzima se activa a temperaturas elevadas para la digestión acelerada bajo condiciones de desnaturalización de proteínas, lo que se traduce en un flujo de trabajo que requiere horas en lugar de toda una noche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit SMART Digest IA, proteína G magnética
Capture Proteína G
Cleavage Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina
Enzima Tripsina
Formato Resina SMART Digest, magnética
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de péptidos
Línea de productos SMART Digest
Tipo Inmunocaptura + digestión de proteínas combinadas en un único gránulo
Incluye Resina SMART Digest magnética