Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: Streptavidina
Código de producto. 30130375 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnética, sin tripsina soluble
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnético, con tripsina soluble
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnético, placa de recogida SOLAμ, con tripsina soluble
Tamaño de la unidad:
1 set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
30130375 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnética, sin tripsina soluble 1 set
30130372 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnético, placa de recogida SOLAμ, con tripsina soluble 1 set
30130371 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnético, con tripsina soluble 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30130375 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60118101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Realice una inmunocaptura de estreptavidina simple y fácil para la limpieza de muestras de proteínas antes del análisis o de la digestión de proteínas.
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Estreptavidina. Estos kits se han diseñado para superar los desafíos asociados con frecuencia al proceso de limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
El kit contiene gránulos con una fracción de estreptavidina unida que habilita una unión estreptavidina-biotina sólida con la molécula biotinilada adecuada con afinidad específica para la biomolécula objetivo. Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana. Una vez completada, la digestión posterior se puede facilitar con las enzimas SMART Digest, si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnética, sin tripsina soluble
Capture Estreptavidina
Cleavage Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina
Enzima Tripsina
Formato Resina a granel magnética SMART Digest
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras de inmunocaptura
Línea de productos SMART Digest
Tipo Inmunocaptura
Incluye Resina magnética a granel SMART Digest