Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: proteína G
Código de producto. 15880182 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, con placa de recogida SOLAμ, soluble
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, independiente
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, soluble
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, no magnética, con placa de recogida SOLAμ, soluble
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, no magnética, soluble
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15880182 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, independiente cada uno
15830182 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, no magnética, soluble cada uno
15840182 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, no magnética, con placa de recogida SOLAμ, soluble cada uno
15850182 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, con placa de recogida SOLAμ, soluble cada uno
15860182 Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, soluble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15880182 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60117101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific SMART Digest: Proteína G.
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Proteína G. Estos kits superan los desafíos asociados con frecuencia a la limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest: La proteína G contiene gránulos diseñados para purificar inmunoglobulinas mediante una afinidad específica y fuerte por la unión a las porciones Fab y Fc de la molécula. Elija entre gránulos no magnéticos o gránulos magnéticos que permitan la automatización. Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana. Una vez completada, realice la digestión con enzimas SMART Digest, si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, independiente
Capture Proteína G
Enzima Ninguno
Formato Resina a granel magnética SMART Digest
Para utilizar con (aplicación) Inmunocaptura y preparación de muestras
Línea de productos SMART Digest
Tipo Inmunocaptura
Incluye Resina magnética a granel SMART Digest