Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: proteína A
Código de producto. 15890172 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, magnético, con placa de recogida SOLAμ, soluble
Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, magnético, independiente
Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, magnético, soluble
Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, no magnético, con placa de recogida SOLAμ, soluble
Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, no magnético, soluble
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15890172 Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, no magnético, soluble cada uno
15800182 Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, no magnético, con placa de recogida SOLAμ, soluble cada uno
15810182 Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, magnético, con placa de recogida SOLAμ, soluble cada uno
15820182 Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, magnético, soluble cada uno
15870182 Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, magnético, independiente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15890172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60114101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Utilice este kit para la purificación de inmunoglobulinas antes de la digestión de proteína A.
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Proteína A. Estos kits se han diseñado para superar los desafíos asociados con frecuencia al proceso de limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
Los kits de proteína A de fraccionamiento a granel SMART Digest contienen gránulos (magnéticos o no magnéticos, el magnético permite la automatización) diseñados para purificar inmunoglobulinas mediante una afinidad específica y fuerte por la unión a la porción Fc de la molécula. Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana. Una vez completada, la digestión posterior se puede facilitar con las enzimas SMART Digest, si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, no magnético, soluble
Capture Proteína A
Cleavage Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina
Enzima Tripsina
Formato Resina soluble SMART Digest, a granel no magnética
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras de digestión de proteínas e inmunocaptura
Línea de productos SMART Digest
Tipo Inmunocaptura
Incluye Resina soluble no magnética a granel SMART Digest