Learn More
Gilac™ Cesta de papel pequeña
Código de producto. 17968941
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17968941 13 L cada uno
1 options
Código de producto. 17968941 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G357441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.97€
    19.14€ / paquete de 1
    Ahorro 9.83€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La pequeña papelera es adecuada para uso en restauración institucional. Diseñado para ser duradero y de larga duración.
  • Papelera apta para uso de restauración institucional.
  • Diseñado para ser duradero y de larga duración.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 13 L
Capacidad (imperial) 3,4 gal
Color Negro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Cesto de basura