Learn More
Vasos de muestra de pequeño volumen, polipropileno clarificado, fondo cilíndrico, 9,1 x 23,6 mm (1,2 mL), 2000/paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 9.1 mm |
| Cantidad | 2000/Pk. |
| Capacidad (métrico) | 1.2 mL |
| Material | Polipropileno clarificado |
| Altura (métrico) | 23.6 mm |