Learn More
Vasos de muestra de pequeño volumen, polipropileno clarificado, fondo cónico, 13 x 25 mm (1,5-2,0 ml), 1000/paquete
Código de producto. 30317072
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
13 mm
Código de producto. Diámetro exterior (métrico)
30317072 13 mm
1 options
Código de producto. 30317072 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGFAASC3MP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Cantidad 1000/Pk.
Capacidad (métrico) 1.5 - 2.0 mL
Material Polipropileno clarificado
Altura (métrico) 25 mm