Learn More
Labconco Secador de bandeja pequeño, 230 V, 50/60 Hz
Código de producto. 17940180 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
60 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17940180 60 °C 1 unidad
1 options
Código de producto. 17940180 Proveedor Labconco N.º de proveedor 780701090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12395.00€
    9187.92€ / paquete de 1
    Ahorro 3207.08€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
FreeZone Los secadores de bandejas a granel liofilizan cargas de muestras a granel de moderadas a grandes o lotes pequeños de viales o botellas de suero. FreeZone Se requiere liofilizador de consola y bomba de vacío.
  • Liofilizar cargas de muestras a granel pequeñas a moderadas o lotes de viales o botellas de suero.
  • Los secadores de bandejas pequeñas tienen tres estantes de 10,6 x 11,7 in que calientan hasta +60 °C. 
  • Diseñado para adaptarse a cualquiera de los dos FreeZone Liofilizadores de sobremesa o consola.
  • Lyo-Works™ El sistema operativo permite al usuario configurar hasta 30 programas, con hasta 16 pasos cada uno; registrar, graficar y almacenar datos y recibir alertas por correo electrónico.
  • El secador de bandejas se conecta a un FreeZone Liofilizador que proporciona una visualización en tiempo real de los parámetros del secador ’de bandejas en una gran pantalla táctil capacitiva.
  • Para usar con FreeZone Secadora por congelación de consola fabricada después de julio de 2017.
Especificaciones
Tipo Secador de bandeja pequeño
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Material Acero inoxidable
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V