Learn More
Cole-Parmer™ Etiquetas Tough-Spot pequeñas
Código de producto. 15127082 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
1000 rollos
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15127082 Azul 1000 rollos
15182323 Rojo paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15127082 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6220704
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Resiste autoclaves de vapor, baños de agua hirviendo, temperaturas de congelación, solventes orgánicos y agentes cáusticos sin pelarse ni caerse. Cole-Parmer™ Las etiquetas pequeñas Tough-Spot están hechas de poliéster químicamente inerte que se adhiere firmemente a todos los plásticos y otros materiales.
  • Las etiquetas precortadas desplegables son el tamaño ideal para adaptarse a tubos de microcentrífuga y otros recipientes de laboratorio.
  • Soporta temperaturas tan bajas como -20 °C; -80 °C °cuando se utiliza con tubos de polipropileno virgen.
  • Resistentes a arañazos y manchas.
Especificaciones
Color Azul
Material Poliéster
Diámetro (métrico) 0,375 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Intervalo de temperatura (métrico) –80° cuando se utiliza con tubos de polipropileno virgen. De lo contrario, – 20 °C