Learn More
OHAUS™ Manguitos con tres dientes pequeños
Código de producto. 15772669 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Fibra de vidrio
Vinilo
Color:
Gris
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Color Tamaño de la unidad
15772669 Fibra de vidrio Gris cada uno
15762669 Vinilo Rojo cada uno
15722679 Vinilo Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15772669 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.40€
    8.20€ / paquete de 1
    Ahorro 3.20€
    28% Descuento
En stock
Los manguitos con tres dientes pequeños OHAUS™ se utilizan con abrazaderas y se pueden extraer fácilmente para su limpieza o sustitución.
  • Disponible en vinilo rojo o negro y fibra de vidrio
  • Los manguitos de fibra de vidrio son ideales para aplicaciones que superen los 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 3
Tipo Manguito con dientes
Material Fibra de vidrio
Tamaño Pequeño
Color Gris