Learn More
Slice™ Tijeras pequeñas
Descripción
- Óxido de circonio Slice™ cuchillas de seguridad
- Mango de nailon reforzado duradero con agarre de tacto suave
- Diseño ambidiestro
- Finger-friendly™ El borde dura 11 veces más que el metal.
- Reduce las lesiones y los costes
- Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
- La hoja químicamente inerte nunca se oxida
- Sin aceite, lubricante ni mantenimiento
- BPA, ftalato y herramienta sin plomo
- Ligero y compacto
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | GFN, TPE, acero inoxidable y óxido de circonio |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Tamaño | Pequeño |
| Longitud (imperial) | 5,57 in |
| Longitud (métrico) | 141,5 mm |
| Incluye | Cuchillas de seguridad de óxido de circonio |
| Color | Blanco/Naranja |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 2,62 in |
| Anchura (métrico) | 66,5 mm |
| Mostrar más |