Learn More
Slice™ Tijeras pequeñas
Código de producto. 16403639
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de hoja:
Punta puntiaguda
Punta redondeada
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de hoja Tamaño de la unidad
16403639 Punta puntiaguda cada uno
16483629 Punta redondeada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16403639 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.04€
    41.71€ / paquete de 1
    Ahorro 8.33€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Las tijeras de seguridad pequeñas cortan materiales duros como el tejido reforzado con Kevlar
  • Óxido de circonio Slice™ cuchillas de seguridad
  • Mango de nailon reforzado duradero con agarre de tacto suave
  • Diseño ambidiestro
  • Finger-friendly™ El borde dura 11 veces más que el metal.
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Sin aceite, lubricante ni mantenimiento
  • BPA, ftalato y herramienta sin plomo
  • Ligero y compacto
Especificaciones
Material de la hoja GFN, TPE, acero inoxidable y óxido de circonio
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Tamaño Pequeño
Longitud (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 132 mm
Incluye Cuchillas de seguridad de óxido de circonio
Color Blanco/Naranja
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 2,44 in
Anchura (métrico) 62 mm
Tipo de hoja Punta puntiaguda