Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pequeños pDSG-IBA
Tienda IBA Lifesciences Productos
Description
Vectores pDSG-IBA para sistema de expresión de mamíferos MEXi
- Pequeño vector de expresión transitoria especialmente desarrollado para su uso en combinación con el sistema de expresión de mamíferos MEXi.
- Diseñado para una expresión transitoria estable y no replicable de alto nivel en la mayoría de los húespedes mamíferos que contengan los siguientes elementos:
- Promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) para una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
- La replicación episómica a través del origen de replicación (oriP) del virus de Epstein Barr requiere un antígeno nuclear expresado cromosómicamente y codificado por EBNA-1
- Resistencia a la ampicilina y origen de la replicación de ColE1 (pUC) para la propagación en E. coli en un alto número de copias del plásmido
Tenga en cuenta que la clonación en los vectores Acceptor pDSG-IBA requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pDSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un denominado vector de entrada.
Specifications
Specifications
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Gen marcador | Ampicilina |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo |
| Especie | Mamífero |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta Twin-Strep |
| Método de clonación | Clonación directa |
| Concentración | 250 ng/μl |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.