Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pequeños pDSG-IBA
Código de producto. 15683878 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
15683878 5 μg 5 microgramos
1 options
Código de producto. 15683878 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 55209001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión de proteínas para células de mamíferos HEK293E (células MEXi 293E). El vector de expresión de mamíferos pequeños de IBA Lifesciences GmbH es un pequeño vector de expresión transitoria especialmente desarrollado para su uso en combinación con el sistema de expresión de mamíferos MEXi.
Diseñado para la expresión de proteínas para células de mamíferos HEK293E (células MEXi 293E). El vector de expresión de mamíferos pequeños de IBA Lifesciences GmbH es un pequeño vector de expresión transitoria especialmente desarrollado para su uso en combinación con el sistema de expresión de mamíferos MEXi.
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Gen marcador Ampicilina
Promotor Promotor del CMV
Tipo de producto Vector
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Contenido y almacenamiento Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x)
Primer Adelante
Cantidad 5 μg
Vector pDSG-IBA33