Learn More
Gilac™ Cesto de ropa pequeño, 70 L
Código de producto. 17938871
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17938871 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17938871 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor S360821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.73€
    34.90€ / paquete de 1
    Ahorro 17.83€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El cesto para ropa pequeño de 70 L está diseñado para uso profesional, adecuado para cargas pesadas y uso intensivo.
  • Cesto para ropa sucia.
  • Altamente resistente con excelente durabilidad.
  • Diseñado para uso profesional.
  • Apto para uso intensivo.
Especificaciones
Anchura (imperial) 10,6 in
Tamaño Pequeño
Tipo de producto Cesto de ropa sucia
Anchura (métrico) 270 mm
Color Blanco