Learn More
Gilac™ Cesta pequeña para la ropa sucia, 60 L
Código de producto. 17918581
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17918581 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17918581 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G611021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.94€
    22.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.49€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La cesta de ropa pequeña de 60 L está diseñada para uso profesional, adecuada para cargas pesadas y uso intensivo.
  • Cesta de ropa.
  • Altamente resistente y de excelente durabilidad.
  • Diseñado para uso profesional.
  • Adecuado para cargas pesadas y uso intensivo.
Especificaciones
Anchura (imperial) 15,7 in
Tamaño Pequeño
Tipo de producto Cesta de lavandería
Anchura (métrico) 400 mm
Color Blanco