Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Description
- Esterilizable en autoclave
- La longitud estándar de la aguja es 2" /51 mm
- Se puede utilizar con jeringas estilo (RN) de 100 L μy más pequeñas.
Specifications
Specifications
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 28 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,36 mm |
| Tipo de producto | Aguja personalizada extraíble |
| Estilo de punta de aguja | 2, 3 o 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas) |