Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Código de producto. 10698205
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tamaño de la unidad
10698205 26 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10595855 26s G 5 o AS paquete de 6
10492005 26s G 2, 3 o 4 paquete de 6
11530332 33 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10798204 22s G 2, 3 o 4 paquete de 6
11573294 22 G 5 o AS paquete de 6
12386439 18 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11510332 31 G 2, 3 o 4 paquete de 6
15927335 26 G 2, 3 o 4 cada uno
12316299 23s G 5 o AS paquete de 6
11500332 28 G 2, 3 o 4 6 PCS
10725873 22s G 5 o AS paquete de 6
11532525 22 G 2, 3 o 4 paquete de 6
12702257 29 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10776063 30 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11520332 32 G 2, 3 o 4 6 PCS
10140888 26 G 5 o AS paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10698205 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 780403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    173.83€ / paquete de 6
    Ahorro 25.17€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Disponible en longitudes y estilos de punta personalizados para adaptarse a las necesidades de su laboratorio. Las agujas desmontables de cilindro pequeño Hamilton™ están fabricadas en acero inoxidable.
  • Esterilizable en autoclave
  • La longitud estándar de la aguja es 2" /51 mm
  • Se puede utilizar con jeringas estilo (RN) de 100 L μy más pequeñas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 26 G
Diámetro interior (métrico) 0,26 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,46 mm
Tipo de producto Aguja personalizada extraíble
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas)