Learn More
Heinz Herenz Hisopos de espuma pequeños Palo de madera
Descripción
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
- Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
- Cada uno disponible en varias longitudes.
- Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
- Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
- Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
- Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
- Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
- Sólo apto para un solo uso.
- Uso exclusivo por parte de personal médico
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Applicator Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Material del mango | Madera |
| Duración de almacenamiento | 5 años |
| Material de la punta | Espuma |
| Tipo de punta | Minipunta |
| Tipo de producto | Hisopo de espuma |