Learn More
Digi-Sense Sonda estándar de diámetro pequeño tipo T, miniconector, conexión a tierra
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Las sondas de diámetro pequeño proporcionan lecturas rápidas en áreas de difícil acceso.
- Tiempo de respuesta: 1,2 segundos o más.
- Los mangos de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) proporcionan un diseño ligero para facilitar el uso y garantizar la durabilidad.
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos.
- Cada sonda viene con un código de colores. ANSI miniconectores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul.
- Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
- Tenga en cuenta que el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
- El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
- Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
- Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
- Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
- Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Tiempo de análisis | ≥1,2 s |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +232 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso con líquidos, gases y semisólidos |
| máx. (imperial) | -328 °F a +449,6 °F |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 101.6 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1.6 mm |