Learn More
Beschreibung
Para que puedas imprimir la advertencia requerida, de acuerdo a la normativa más reciente.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL |
| Descripción | Etiquetas preimpresas para impresoras de escritorio para sustancias peligrosas CLP-GHS |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Rojo sobre blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Polipropileno |
| Caras imprimibles | Área delantera |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?