Learn More
Brady™ Etiquetas CLP GHS preimpresas de núcleo pequeño
Artikelnummer. 30041482 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mostrar texto:
1 rombo rojo por pegatina
2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina
2 rombos rojos apilados por pegatina
2 rombos rojos horizontales por pegatina
3 rombos rojos apilados en formación piramidal por pegatina
3 rombos rojos por pegatina
3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada
4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina
Anchura de cinta (métrico):
55,00 mm
55 mm
75,00 mm
105,00 mm
Material:
Papel
Polipropileno
Packungsgröße:
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 400
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mostrar texto Anchura de cinta (métrico) Material Packungsgröße
30041482 1 rombo rojo por pegatina 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
30041449 1 rombo rojo por pegatina 55,00 mm Polipropileno paquete de 400
30041431 3 rombos rojos por pegatina 75,00 mm Polipropileno paquete de 300
30041410 2 rombos rojos apilados por pegatina 105,00 mm Papel paquete de 200
30041461 2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina 55,00 mm Polipropileno paquete de 400
30041411 2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina 55,00 mm Papel paquete de 400
30041412 3 rombos rojos por pegatina 105,00 mm Papel paquete de 200
30041476 3 rombos rojos apilados en formación piramidal por pegatina 105,00 mm Papel paquete de 200
30041452 3 rombos rojos apilados en formación piramidal por pegatina 55 mm Papel paquete de 400
30041414 2 rombos rojos apilados por pegatina 55 mm Polipropileno paquete de 400
30041453 3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada 55 mm Polipropileno paquete de 400
30041464 4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina 55,00 mm Polipropileno paquete de 400
30041477 3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada 75,00 mm Polipropileno paquete de 300
30041424 4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
30041465 3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
30041446 1 rombo rojo por pegatina 55,00 mm Papel paquete de 400
30041480 4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina 75,00 mm Polipropileno paquete de 300
30041455 2 rombos rojos horizontales por pegatina 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30041482 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    121.60€ / paquete de 200
    Ahorro 7.40€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Se suministra con diamantes rojos preimpresos, listos para que usted imprima la advertencia requerida, de conformidad con las últimas regulaciones.
Para que puedas imprimir la advertencia requerida, de acuerdo a la normativa más reciente.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL
Descripción Etiquetas preimpresas para impresoras de escritorio para sustancias peligrosas CLP-GHS
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Rojo sobre blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Polipropileno
Caras imprimibles Área delantera
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Mostrar texto 1 rombo rojo por pegatina
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, PR Además, impresoras con núcleo THT de 25 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Modelo R6000HF
N.° por paquete 200 etiquetas/rollo
Cantidad 200 pegatinas
Forma Rectángulo
Tamaño 105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,0031 in
Grosor (métrico) 0.079 mm
Dimensiones (L x An) 105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
Longitud (imperial) 6,1 in
Longitud (métrico) 155.00 mm
Anchura (imperial) 4,13 in
Anchura (métrico) 105.00 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 105.00 mm
Anchura de cinta (métrico) 105,00 mm
Altura (imperial) 6,1 in
Altura (métrico) 155.00 mm
Alternate Part Number THTCLP-L-L1-7594-0.2-SC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.