Learn More
MedChemExpress Small Cardioactive Peptide B (SCPB)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.1% |
| CAS | 84746-43-0 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1141.41 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (43.81 mM∣Need ultrasonic) |