Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SM(PEG)2, No-Weigh™ Format
Código de producto. 16386532 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16386532 10 x 1 mg paquete de 10
1 options
Código de producto. 16386532 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35397
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Thermo Scientific™ Pierce™ SM(PEG)2 es un entrecruzador heterobifuncional con grupos de éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) y maleimida que permiten la conjugación covalente de moléculas que contienen amina y sulfhidrilo.
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especiales suministrados en un formato previamente indicado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad del reactivo y la contaminación con el tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetitivos del vial. El formato permite el uso de un vial de reactivo fresco cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivos y reduce las preocupaciones sobre la estabilidad del reactivo.
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a: grupos amino y sulfhidrilo
  • Entrecruzamiento irreversible de proteínas o péptidos mediante agentes separadores de PEG flexibles
  • Los agentes separadores de polietilenglicol ayudan a mantener la solubilidad conjugada
  • Compuesto puro con estructura definida y peso molecular, con reproducibilidad garantizada de modificación de proteínas
  • El separador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la agregación y una menor inmunogenicidad
  • Ideal para realizar conjugaciones de proteínas controladas en dos pasos (consulte Sulfo-SMCC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción SM(PEG)2
Peso molecular 425.39
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 17,6 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster de NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 10 x 1 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador