Especificaciones
| Tipo de producto | Molino de corte |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Descripción | Molino de corte, 1677 × 576 × 750 mm (Al x An x Pr), 220/230 V, 50/60 Hz, modelo SM 300, velocidad de 700 a 3000 min-1, 129,5 mm de diám. de rotor, alimentación monofásica, 3 kW con potencia de accionamiento de volante, IP 20, con convertidor de frecuencia para velocidad variable, para molienda sin contaminación por metales pesados |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 750 x 576 x 1677 mm |
| Requisitos eléctricos | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Molienda sin contaminación por metales pesados |
| Altura (métrico) | 1677 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Clasificación IP | IP20 |
| Longitud (métrico) | 750 mm |
| Mostrar más |