Especificaciones
| Tipo de producto | Molino de corte |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 750 x 576 x 1677 mm |
| Requisitos eléctricos | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Molienda de mezclas de productos blandos, semiduros, elásticos, fibrosos y heterogéneos. |
| Altura (métrico) | 1677 mm |
| Clasificación IP | IP20 |
| Longitud (métrico) | 750 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | SM 300 |
| Mostrar más |