Learn More
Edmund Buhler Agitador universal SM 30 C
Código de producto. 10059380
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 15 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
10059380 De 15 a 300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10059380 Proveedor Edmund Buhler N.º de proveedor 6105 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4596.86€
    4109.00€ / paquete de 1
    Ahorro 487.86€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Este agitador universal, rico y robusto puede cambiarse de orbital a horizontal y es ideal para cargas altas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles.
  • El movimiento de agitación del agitador de laboratorio SM 30 C puede cambiarse de orbital a horizontal
  • Esto garantiza la flexibilidad para diferentes aplicaciones con un solo dispositivo
  • El agitador universal es ideal para altas cargas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles
  • La amplia variedad de sistemas de gradillas garantiza una fijación óptima de diferentes recipientes
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 15 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 610 mm
Anchura (métrico) 680 mm
Peso con embalaje (métrico) 33 kg
Modelo SM 30 C
Rango de humedad 85%
Incluye Sistema de gradillas Combifix SM A
Sistema de gradillas Combifix SM B, sistema de gradillas Combifix SM C, bandeja universal SM, bastidor superior de 2 niveles SM, cubierta de incubador TH 30
Intervalo del temporizador De 0 a 120min