Learn More
Edmund Buhler Agitador SM 30 B Universal
Código de producto. 10685281
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 15 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
10685281 De 15 a 300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10685281 Proveedor Edmund Buhler N.º de proveedor 6103 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3543.25€
    3168.00€ / paquete de 1
    Ahorro 375.25€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Agitador de laboratorio universal para cargas altas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles.
  • Agitador de laboratorio SM 30 B con movimiento de agitación horizontal
  • Recorrido de 30 mm y una velocidad de agitación de 15 – 300  rpm 
  • Ideal para cargas altas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles.
  • La amplia variedad de sistemas de gradillas garantiza una fijación óptima de diferentes recipientes
  • Dispositivo básico con placa de agitación y alfombrilla de caucho, sin sistema de gradilla
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 15 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V o 115 V, 50 / 60 Hz, 20 W
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Tipo de producto Agitador de plataforma de vaivén
Fondo (métrico) 610mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 560 x 400mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 610 x 680 x 160mm
Longitud de recorrido (métrico) 30mm
Tipo de controlador Analógico
Modelo SM 30 B
Rango de humedad Hasta ∼85 %
Estilo de plataforma De vaivén (horizontal)
Intervalo del temporizador De 0 a 120 min / funcionamiento continuo