Especificaciones
| Tipo de producto | Molino de corte |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Descripción | Molino de corte, 1675 x 576 x 760 mm (Al × An × Diám.), acero inoxidable, 3/N ∼ 400 V, 50 Hz, modelo SM 200, 1, 500 min-1 de velocidad, 129,5 mm de diámetro, rotor, conexión de alimentación trifásica, potencia de accionamiento de 2,2 kW, accionamiento de motor trifásico, IP 54, tamaño de alimentación de < 60 x 80 mm, rotor de sección paralela/rotor de 6 discos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 760 x 576 x 1675 mm |
| Requisitos eléctricos | 400 V/50 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Molienda de mezclas de productos blandos, semiduros, elásticos, fibrosos y heterogéneos. |
| Altura (métrico) | 1675 mm |
| Clasificación IP | IP54 |
| Longitud (métrico) | 760 mm |
| Modelo | SM 200 |
| Mostrar más |