Learn More
SM-164, MedChemExpress
Descripción
SM-164 is a cell-permeable Smac mimetic compound. SM-164 binds to XIAP protein containing both the BIR2 and BIR3 domains with an IC50 value of 1.39 nM and functions as an extremely potent antagonist of XIAP.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SM-164 |
| CAS | 957135-43-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C62H84N14O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (22.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](NC)C(N[C@H]1CCCC[C@](CC[C@H]2C(N[C@@H](C3=CC=CC=C3)C4=CN(CCCCC5=CC=C(CCCCN6N=NC([C@@H](NC([C@@H]7CC[C@@](CCCC[C@@H]8NC([C@@H](NC)C)=O)([H])N7C8=O)=O)C9=CC=CC=C9)=C6)C=C5)N=N4)=O)([H])N2C1=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1121.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1121.42 |
| Mostrar más |