Learn More
SM 16, MedChemExpress
Código de producto. 16467187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467187 5 mg 5 miligramos
16460777 50 mg 50 miligramos
16435346 100 mg 100 miligramos
16424468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111482
MedChemExpress SM 16 is a ALK5/ALK4 kinase inhibitor with Kis of 10 and 1.5 nM, respectively.
SM 16 is a ALK5/ALK4 kinase inhibitor with Kis of 10 and 1.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SM 16
CAS 614749-78-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (150.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(CC2)CCC2(C3=NC(C4=CC=C(OCO5)C5=C4)=C(C6=NC(C)=CC=C6)N3)CC1)N
Peso molecular (g/mol) 430.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.5
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease