Learn More
R&D Systems™ SM 102
Código de producto. 30537733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30537733 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30537733 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8909/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cationic ionizable lipid
SM 102 is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.68) used in the formulation of lipid nanoparticles (LPNs) for the delivery of mRNA in vitro and in vivo. Administration of LNPs containing SM 102 induces hepatic luciferase expression in mice. SM 102 is commonly formulated with cholesterol (Cat. No. 7945), DSPC (Cat. No. 7943), and DMG-PEG 2000 (Cat. No. 7944).
For more information on LNPs and available components see our Lipid Nanoparticles page .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Línea de productos Tocris